Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Lieferant: Corning
Corning®
734-1917EA 3499.09 EUR
734-1917 734-1916 734-1915 734-1914 734-1909 734-1919 734-1908 734-1907 734-1918 734-1920 734-1913 734-1912 734-1911 734-1910
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Kolben Spinnerkolben
Borosilikatglas mit Seitenhälsen, nicht steril
  • Leitbleche verbessern die Belüftung und Bewegung des Kolbeninhalts.
  • Das Rührerdesign gewährleistet optimales Rühren.
  • Das Seitenhalsdesign ermöglicht leichten Zugang für 25-ml- und 50-ml-Pipetten.