Serologische Pipetten, Stripette™
Lieferant: Corning
Corning® Stripette®
444-1019EA 499.23 EUR
444-1019 734-0488 734-1737 734-1736 734-1735 734-1734 734-1692 734-1691 734-1690 734-1696 734-1695 734-1694 734-1693 612-5126 612-5127 612-5124 612-5125 612-5123 734-1739 734-1738 612-5128 734-1689 734-1744 734-1688 734-1743 734-1687 734-1742 734-1741 734-1740
Serologische Pipetten, Stripette™
Pipetten Serologische Pipetten
PS, transparent, graduiert, steril.
  • Kalibriert für höchste Präzision (TD, Ex)
  • Anti-Tropf-Hochleistungsspitzen, farbcodierter Vergrößerungsstreifen und negative Graduierung
  • Als frei von RNase-/DNase und Pyrogen zertifiziert
* Mit weiter Öffnung für viskose Materialien.
Papier-/Kunststofffolie ermöglicht ein einfaches Öffnen durch Durchstech- oder Abziehtechnik. Ideal für sterile Gewebekulturanwendungen. Wrap reduziert statische Aufladung.
Die exklusive Anti-Tropf-Spitze gewährleistet eine genaue Abgabe (Größen 25, 50 und 100 ml). Farbcodierte Lupenstreifen erleichtern das Ablesen des Volumens. Bidirektionale Graduierungen auf den Pipetten sorgen für zusätzliche Flexibilität.
Verpackung: Vier Verpackungsoptionen:
Lose in Beuteln verpackt
Einzeln in Kunststoffbeuteln verpackt
Einzeln in Papier/Kunststoffbeuteln verpackt
Einzeln in Papier/Kunststoffbeuteln verpackt, dreifach verpackt