Biologische Testschalen, 245×245 mm, quadratisch
Lieferant: Corning®
734-1732EA 271.98 EUR
734-1732 734-1731 734-1728
Biologische Testschalen, 245×245 mm, quadratisch
Zellkulturschalen Biologische Testschalen
PS, nicht behandelt, mit Deckel. Mit integrierte Stapelleisten für sicheres Stapeln ohne Verrutschen.
  • Kompatibel mit automatisierten Kolonie-Entnahmegeräten
  • Als pyrogenfrei zertifiziert