Optisch klares PS. Mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen erhältlich. Corning® CellBIND® Oberfläche erhöht die Benetzbarkeit für eine gleichmäßigere und konsistentere Zellhaftung. Schalen mit ultraniedriger Adhäsion verfügen über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die die Zellhaftung, die Proteinabsorption und Zellaktivierung minimiert.
- Mit Stapelleisten zur leichteren Handhabung
- Lieferung mit Belüftungsnocken für kontinuierlichen Gasaustausch
- Gammasterilisiert
- Als pyrogenfrei zertifiziert
These disposable petri-style dishes are manufactured from optically clear virgin polystyrene. Dishes are equipped with stacking beads to aid in handling and feature vents to ensure consistent gas exchange. Sterilized by gamma irradiation.
The surface minimizes cell attachment, protein absorption, and enzyme activation. It is ideal for culturing stem cells, as it promotes ebryoid body formation from ES cells. Surfaces are stable, noncytotoxic, biologically inert, and nondegradable.