Mikrotiterplatten für die Lagerung, 96-Well, Corning®
Lieferant: Corning
Corning®
734-1516EA 232.67 EUR
734-1516 734-1518
Mikrotiterplatten für die Lagerung, 96-Well, Corning®
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
PVC, klar, ohne Deckel. Unbehandelte Mikrotiterplatten für flüssigkeitsbasierte Assays, Serienverdünnungen und allgemeine Lageranwendungen.
Well-Volumen: 250 µl (260 μl bei V-förmigem Boden)
Empfohlenes Arbeitsvolumen: 50 bis 150 µl