Matrigel® Matrix hoch konzentriert (HC)
Lieferant: Corning Life Sciences
Corning® Matrigel®
734-0273EA 689.24 EUR
734-0273 734-1402 734-1441
Matrigel® Matrix hoch konzentriert (HC)
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Corning® Matrigel® Matrix High Concentration (HC) ist für in vivo-Anwendungen geeignet, bei denen eine hohe Proteinkonzentration das Tumorwachstum fördert. Außerdem bewahrt der Corning® Matrigel® Matrix Pfropf durch die hohe Proteinkonzentration nach subkutanen Injektionen bei Mäusen seine Integrität. So können die injizierten Tumorzellen und/oder angiogenen Verbindungen für die in situ-Analyse und/oder spätere Exzision leicht lokalisiert werden. Anwendungsgebiete: in vivo-Angiogenesestudien und Förderung des Tumorwachstums bei Nacktmäusen.
  • Typische Proteinkonzentration: 18-22 mg/ml
  • Chargenspezifisches Spezifikationsblatt im Lieferumfang enthalten
  • Getestet auf Fähigkeit, Neuritauswüchse von Hühnerspinalganglionzellen zu fördern, schnell zu gelieren und seine Form im Kulturnährmedium über einen Zeitraum von 14 Tagen bei 37 °C beizubehalten
  • Frei von Bakterien, Pilzen und Mykoplasmen
  • Endotoxin-getestet über LAL-Assay