Corning® Bovine collagen II (from Articular cartilage)
Lieferant: Corning
Corning®
734-1272EA 344.87 EUR
734-1272
Corning® Bovine collagen II (from Articular cartilage)
Proteine und Peptide
Collagen II ist bei Knorpel, Bandscheiben und Glaskörperflüssigkeit der wichtigste Collagentyp. Collagen II unterstützt die Chondrozyten-Adhäsion und beeinflusst möglicherweise die unterschiedliche phänotypische Ausprägung dieser Zellen. In Nährmedien wird Collagen II für die Bindung und Differenzierung von Chondrozyten eingesetzt. Es dient auch bei der Arthroseforschung als In vivo-Modell in Ratten und Mäusen (Arthroseinduktion bei Injektion von Rindercollagen II).
Qualität durch SDS-PAGE kontrolliert und negativ auf Bakterien, Pilze und Mycoplasma getestet.