Kollagen I Zellkulturplatten, Corning® BioCoat™
Lieferant: Corning Life Sciences
Corning® BioCoat™
734-0319EA 923.7 EUR
734-0319 734-0303 734-0248 734-1136 734-0329 734-0108 734-0249 734-1131 734-0262 734-1130 734-0261 734-1134 734-0320 734-0166 734-1133 734-0264 734-0263 734-1132 734-0170 734-0115 734-0114 734-0179 734-1129 734-0295 734-0332 734-0277 734-0276 734-0331 734-0330 734-0274 734-0296
Kollagen I Zellkulturplatten, Corning® BioCoat™
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten Zellkulturplatten, beschichtet
PS beschichtet mit Kollagen Typ I (aus Rattenschwanz). Kollagen ist ein fester Bestandteil des Gerüsts, das Zellen und Gewebe zusammenhält, und wurde als nützliche Matrix zur Verbesserung der Zellkultur entdeckt. Die in-vitro-Anwendung von Collagen kann sich auf die Adhäsion, die Morphologie, das Wachstum, die Migration und die Differenzierung verschiedenster Zelltypen auswirken. Zu den Anwendungsgebieten gehören die Verbesserung der Zellanhaftung und -verbreitung, die rasche Ausbreitung von Zellpopulationen, Kulturen mit wenig oder keinem Serum, Studien über die Auswirkungen von Kollagen I auf das Zellverhalten, die Steigerung der Überlebensrate von Primärzelllinien in Kulturen sowie Zelladhäsions-Assays.
  • Einheitliche Anwendung von Kollagen Typ I (aus Rattenschwanz) für eine konsistente Leistung
  • Hergestellt in sorgfältig überwachter Umgebung und streng getestet, um durchgängig hohe Qualität und Leistung sicherzustellen