Basalmembranmatrix, Corning® Matrigel®

Lieferant: Corning
Corning®
734-0269EA 622 EUR
734-0269 734-0268 734-0270 734-1100
Basalmembranmatrix, Corning® Matrigel®
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Corning® Matrigel® Basalmembranmatrix ist eine gelöste Basalmembranvorbereitung aus Engelbreth-Holm-Swarm-Maus-Sarkom extrahiert. Dieser Tumor ist reich an extrazellulären Matrixproteinen. Die Hauptbestandteile sind Laminin, Collagen IV, Entactin und Heparansulfat-Proteoglykan. In EHS-Tumoren natürlich vorkommende Wachstumsfaktoren sind ebenfalls enthalten. Corning® Matrigel®-matrix polymerisiert bei Raumtemperatur und erzeugt biologisch aktives Matrixmaterial, das der zellulären Basalmembranmatrix von Säugetieren ähnelt. Corning® Matrigel® Basalmembranmatrix dient der Anhaftung und Differenzierung von normalen und transformierten verankerungsabhängigen Epithelzellen und anderen Zelltypen. Das Produkt mit reduziertem Wachstumsfaktor ist nützlich, wenn eine höher definierte Basalmembranvorbereitung benötigt wird.

  • Mouse colonies routinely screened for pathogens via Mouse Antibody Production (MAP) testing
  • Extensive PCR testing is performed to screen for a number of pathogens
  • Tested and found negative for bacteria, fungi, and mycoplasma
  • Protein concentrations determined by Lowry method
  • Endotoxin units measured by Limulus Amoebocyte Lysate assay
  • Matrigel Matrix gel stability tested for a period of 14 days at 37°C
  • Biological activity determined for each lot using a neurite outgrowth assay.

Corning Matrigel matrix is a solubilized basement membrane preparation extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma, a tumor rich in extracellular matrix proteins, including Laminin (a major component), Collagen IV, heparin sulfate proteoglycans, entactin/nidogen, and a number of growth factors.

Application
• Cell Growth and Differentiation
• Metabolism/Toxicology Studies
• Invasion Assays
• In Vitro and In Vivo Angiogenesis Assays
• In Vivo Angiogenesis Studies and Augmentation of Tumors in Immunosuppressed Mice

Preparation and Storage
Store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaws

Note: For research use only. Not intended for diagnostic or therapeutic procedures.

When warmed, the solution polymerizes to produce a biologically active matrix material resembling the mammalian cellular basement membrane. It is ideal for use with in vitro cell cultures of a broad range of cell types, including both primary and stem cell applications.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR