Kammerobjektträger, BioCoat™
Lieferant: Corning Life Sciences
734-1070EA 0 EUR
BDAA354656
Kammerobjektträger, BioCoat™
Glasobjektträger mit einer Auswahl verschiedener extrazellulärer Matrixproteine und Anheftungsfaktoren.
  • Glasobjektträger mit Polystyrolgefäß, Deckel und Werkzeug für die sichere Entfernung
  • Die Objektträger sind unterschiedlich beschichtet: Kollagen I, Fibronektin oder Poly-D-Lysin
  • Bequeme und wirtschaftliche Substrate für die Bestimmung der besten extrazellulären Matrix für bestimmte Zelltypen und Anwendungen