Angiogenesesysteme, Corning® BioCoat™
Lieferant: Corning Life Sciences
Corning® BioCoat™ Corning®
734-1019EA 2560.66 EUR
734-1019 734-1021 734-1022 734-1023 392-2504
Angiogenesesysteme, Corning® BioCoat™
Mikrotiterplatten Einsetz-Platten und Einsätze
Die Corning® BioCoat™ Angiogenesesysteme ermöglichen die Untersuchung der Wirkung von Verbindungen auf die Endothelzellinvasion, -migration und Tubulogenese. Diese standardisierten Assays ermöglichen ein besseres Verständnis der molekularen Mechanismen der Angiogenese und erleichtern die Routineanwendung zellbasierter Assays zum Screening von anti- und proangiogenen Verbindungen.
  • Durchführung der wesentlichen Schritte beim Angiogenesevorgang durch Verwendung standardisierter zellbasierter Assays
  • Erhöhung des Durchsatzes mit Screening-kompatibler Formate und Datenerfassungsoptionen
  • Erhalt von Endothelzellen aus der Nabelvene des Menschen, vorqualifiziert für die Verwendung bei Endothelzellmigrations-Assays
Corning® BioCoat™ Angiogenesesysteme: Endothelzellinvasion
Zur Auswertung der Endothelzellinvasion unter Anwendung der Echtzeit-Fluoreszenz-Detektion auf vereinfachte und reproduzierbare Weise.
Das System besteht aus 24-Multiwell-Einsatzplatten mit einer Porendichte von 3,0 μm, der lichtundurchlässigen Corning® FluoroBlok™ PET-Membran, vorbeschichtet mit Corning® Matrigel® Matrix, gebrauchsfertig Falcon® Companion Platte.
Corning® BioCoat™ Angiogenesesysteme: Endothelzellmigration
Ein quantitatives und reproduzierbares in-vitro-Modellsystem zur Untersuchung der Wirkung potentieller Verbindungen auf die Endothelzellmigration.
Das System besteht aus 24- bzw. 96-Multiwell-Einsatzplatten mit einer Porendichte von 3,0 μm, der lichtundurchlässigen Corning® FluoroBlok™ PET-Membran, vorbeschichtet mit humanem Fibronektin, gebrauchsfertig verpackt mit der Falcon® Companion Platte.
Corning® BioCoat™ Angiogenesis system: Endothelial cell tube formation
Ein optimiertes System zum Screening von Verbindungen, die Endothelzelltubulogenese modulieren; es ist zeitsparend und verbessert die Reproduzierbarkeit.
Das System besteht aus einer schwarzen 96-Well-Platte mit transparentem Boden, gleichmäßig beschichtet mit Corning® Matrigel® Matrix, gebrauchsfertig verpackt mit der Falcon® Companion Platte.
Corning® Endothelzellen aus der Nabelvene des Menschen
Corning® Endothelzellen aus der Nabelvene des Menschen (HUVEC-2) stammen von Einzelspendern und wurden bei Passagennummer 2 kryokonserviert. UVEC-2-Zellen wurden vorqualifiziert, um eine robuste Migrationsreaktion auf angiogene Faktoren, wie z. B. VEGF und FBS, zu gewährleisten. Primäre HUVEC-2-Zellen von Einzelspendern eignen sich zur Verwendung in Kombination mit den Corning® BioCoat™ Angiogenese-Assay-Systemen, um somit relevante Modelle für die Angiogenese (z. B. kardiovaskulär, vaskulär und bei der Wundheilung) und für die Krebsforschung zu liefern. Corning® Endothelzellen aus der Nabelvene des Menschen sind für die Anwendung bei Corning® BioCoat™ Angiogenese Endothelzellmigrations-Assays geeignet und können für die Corning® BioCoat™ Endothelzellinvasion und die Röhrenbildungsassays verwendet werden.