- Home
- Bioreaktoren
- Zellkulturkammern, Corning® CellSTACK®
Zellkulturkammern, Corning® CellSTACK®
Lieferant: Corning
Corning® CellSTACK®
734-4061EA
1402.5
EUR
734-4061
734-4052
734-4060
734-1017
734-1039
734-1038
734-1016
734-1015
734-1207
734-1197
734-4059
734-1041
734-1040
734-1014
Zellkulturkammern, Corning® CellSTACK®
Bioreaktoren
PS, steril. Die Corning® CellSTACK® Kulturkammern sind in fünf Größen und mit drei unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen verfügbar.
- Zwei Einfüllöffnungen, Durchmesser 26 mm, ermöglichen den direkten Zugang zum Kammerboden, wodurch eine größere Flexibilität für steriles Befüllen und Entleeren durch Ausgießen, Pipettieren oder über Schläuche in einem vollständig geschlossenen System bereitgestellt wird
- Standard-Gewindeverschlüsse, 33 mm, weisen nicht benetzbare Membranen, Poren 0,2 µm, auf, die direkt mit den Verschlüssen versiegelt sind, um einen Gasaustausch zu ermöglichen, während das Kontaminationsrisiko minimiert wird
- Optionale Gewindeverschlüsse, 33 mm, sind mit integral versiegelten C-Flex® Schläuchen, USP-Klasse-VI-zertifiziert, verfügbar, um einen direkten sterilen Transfer von Medien und Zellen mittels Pump- oder druckloser Zuführung zu ermöglichen
- Die Polystyrolausführung bietet ausgezeichnete optische Klarheit und mechanische Festigkeit
TC-behandelte Oberfläche: Ungeladenes Polystyrol besitzt eine ungeladene, hydrophobe Oberfläche, die Zelladhärenzproteine schlecht bindet. Dies führt zu schlechter und ungleichmäßiger Zelladhärenz und entsprechend schlechtem und ungleichmäßigem Zellwachstum. TC-behandeltes (Tissue Culture, Gewebekultur) Polystyrol besitzt eine negativ geladene, hydrophile Oberfläche, die Zelladhärenzproteine gleichmäßig bindet. Dies bietet eine gute Oberfläche für Zelladhärenz und -wachstum.
Corning® CellBIND® Oberfläche: Die Corning® CellBIND® Oberfläche fördert die Zelladhärenz unter schwierigen Bedingungen, beispielsweise in serumreduzierten und serumfreien Medien, und erhöht so die Zellausbeute.
Konsistentere Zelladhärenz führt zu erhöhtem Zellwachstum und größerer Zellausbeute
Schnellere Anpassung der Zellen an serumreduzierte oder serumfreie Bedingungen
Reduziert die vorzeitige Ablösung der Zellen von konfluenten Kulturen
Kann die mühsamen, zeitaufwändigen, biologischen Beschichtungen mit geringer Stabilität überflüssig machen
Erfordert weder Einfrieren noch spezielle Behandlung und ist bei Raumtemperatur stabil
Konsistentere Zelladhärenz führt zu erhöhtem Zellwachstum und größerer Zellausbeute
Schnellere Anpassung der Zellen an serumreduzierte oder serumfreie Bedingungen
Reduziert die vorzeitige Ablösung der Zellen von konfluenten Kulturen
Kann die mühsamen, zeitaufwändigen, biologischen Beschichtungen mit geringer Stabilität überflüssig machen
Erfordert weder Einfrieren noch spezielle Behandlung und ist bei Raumtemperatur stabil
Oberfläche mit ultraniedriger Adhäsion: Die Oberfläche mit ultraniedriger Adhäsion ist eine kovalent gebundene Hydrogel-Oberfläche, die hydrophil und neutral geladen ist. Sie minimiert Zelladhärenz, Proteinabsorption und Enzymaktivierung. Die Oberfläche ist nicht zytotoxisch, biologisch inert und nicht abbaubar.
Erhält Zellen in einem suspendierten, nicht haftenden Zustand
Verhindert die Adhärenz-vermittelte Differenzierung von Stammzellen
Verhindert die Teilung von verankerungsabhängigen Zellen
Reduziert die Bindung von Adhärenz- und Serumproteinen am Substrat
Erhält Zellen in einem suspendierten, nicht haftenden Zustand
Verhindert die Adhärenz-vermittelte Differenzierung von Stammzellen
Verhindert die Teilung von verankerungsabhängigen Zellen
Reduziert die Bindung von Adhärenz- und Serumproteinen am Substrat
Chambers are sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic. Manufactured under GMP conditions and 100% leak-tested prior to shipping.
Zubehörinformationen: Eine Vielzahl von optionalen Einfüllverschlüssen ist verfügbar, um den direkten aseptischen Transfer von Medien und Zellen mittels Pump- oder druckloser Zuführung zu ermöglichen. Verschiedene Kupplungsvorrichtungen sind für diese Einfüllverschlüsse mit oder ohne integral versiegelten, USP-Klasse-VI-zertifizierten C-Flex® Schläuchen verfügbar. Optionale Einfüllverschlüsse, die mit Filteraufsätzen mit hydrophoben Membranen versehen sind, ermöglichen einen Gasaustausch und eine schnellere aseptische Belüftung während dem Flüssigkeitentransfer. Extra sterile belüftete oder unbelüftete Ersatzverschlüsse, 33 mm, sind auch verfügbar. Wiederverwendbare Stapelvorrichtungen passen zwischen CellSTACK® Kammern, um sie auf einer Ebene zu halten und den Inkubatorplatz zu optimieren, während ein Freiraum für den Gasaustausch vorgesehen wird.
All Verschlüsse sind Gewindeverschlüsse, 33 mm.
All Verschlüsse sind Gewindeverschlüsse, 33 mm.
Neuer Artikel bei VWR!
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt