HTS 96-Multiwell-Einsatzsysteme, Corning® FluoroBlok™
Lieferant: Corning Life Sciences
Corning® FluoroBlok™
734-0952EA 548.84 EUR
734-0952 734-0950 734-0953 734-0951
HTS 96-Multiwell-Einsatzsysteme, Corning® FluoroBlok™
Mikrotiterplatten Einsetz-Platten und Einsätze
Das Corning® FluoroBlok™ HTS 96-Multiwell-Einsatzplattensystem ist eine Plattform für Zellkultur-Assays für automatisierte Anwendungen. Das einteilige Einsatzgehäuse und die lichtundurchlässige mikroporöse Membran (erhältlich mit Porengrößen von 3,0 und 8,0 μm) ermöglichen eine höhere Effizienz, Produktivität und gesteigerten Durchsatz in der Arzneimittelforschung. Das Design der Auffangplatte minimiert Crosstalk zwischen den Wells.
  • Standard-Technologieplattform für mehrere Protokolle
  • Echtzeit-Nachweis ohne Demontage oder Zerstörung des Einsatzes
  • Macht manuelles Abschaben und Zählen von Zellen überflüssig
  • Blockt >99% der Anregungs- und Emissionswellenlängen von Fluorophoren, die häufig zur Markierung von Zellen verwendet werden