HTS 96-Multiwell-Einsatzsysteme, Corning® FluoroBlok™
Lieferant: Corning
734-0952EA 576.28 EUR
734-0952 734-0951 734-0950 734-0953
HTS 96-Multiwell-Einsatzsysteme, Corning® FluoroBlok™
Mikrotiterplatten Einsetz-Platten und Einsätze
Das Corning® FluoroBlok™ HTS 96-Multiwell-Einsatzplattensystem ist eine Plattform für Zellkultur-Assays für automatisierte Anwendungen. Das einteilige Einsatzgehäuse und die lichtundurchlässige mikroporöse Membran (erhältlich mit Porengrößen von 3,0 und 8,0 μm) ermöglichen eine höhere Effizienz, Produktivität und gesteigerten Durchsatz in der Arzneimittelforschung. Das Design der Auffangplatte minimiert Crosstalk zwischen den Wells.
  • Standard-Technologieplattform für mehrere Protokolle
  • Echtzeit-Nachweis ohne Demontage oder Zerstörung des Einsatzes
  • Macht manuelles Abschaben und Zählen von Zellen überflüssig
  • Blockt >99% der Anregungs- und Emissionswellenlängen von Fluorophoren, die häufig zur Markierung von Zellen verwendet werden
The wide blocking range (490 to 700 nm) of the Corning® FluoroBlok™ membrane allows the flexibility to choose from a variety of fluorophores for screening compounds in cell-based assays such as compound permeability, cell invasion and migration, and monolayer permeability. Each insert has an automation compatible sampling port for sampling above and below the membrane with standard pipet tips or automated fluid handling equipment.
The 96-well feeder trays with lids and the 96 square-well flat bottom assay plates feature a nontreated, hydrophobic polystyrene surface. Both are sterile and pyrogen-free.
Systems are designed to increase efficiency, productivity, and throughput. The black housing of the 96-multiwell insert minimises crosstalk between the wells and virtually eliminates autofluorescence. The multiwell insert plate format is compatible with standard fluorescence plate readers, robots, and fluid handling instruments.