Falcon® CultureSlides
Lieferant: Corning
Falcon®
734-0402EA 800 EUR
734-0402 734-0401 734-0089 734-0088
Falcon® CultureSlides
Objektträger Kammerobjektträger
Träger aus Natronkalkglas, Behälter, Deckel und Entnahmetool aus PS.
  • Kammer leicht und sicher mit dem einfach zu benutzenden Einweg-Entnahme-Tool entfernbar
  • Die druckempfindliche, biokompatible Acrylklebeabdichtung bleibt nach der Entnahme im Behälter und nicht auf dem Objektträger, was eine weitere Verarbeitung oder Platzierung der Deckgläser erleichtert
  • Die blaue hydrophobe Grenze definiert die Zellwachstumsbereiche
  • Nummerierte Wells zur einfachen Identifikation
  • Die Gestelle sind für die Verwendung im Inkubator ausgelegt
Falcon® CultureSlides können Sie Zellen kultivieren und sie dann auf einem Glasmikroskopobjektträger analysieren. Zellen werden in einer Kunststoffkammer kultiviert, die an einen speziell vorbereiteten Objektträger befestigt ist. Zellen können in situ fixiert und gefärbt werden, ohne die Zell-Monolayer zu zerstören.
B×L: Objektträger 25×75 mm mit abgeschrägtem 1,2-mm-Rand.
Bestellinformation: Supplied with removal tool and key.