HTS 24-Multiwell-Einsatzsysteme, Falcon®
Lieferant: Corning Life Sciences
Falcon®
734-0380EA 102 EUR
734-0380 734-0378 734-0379 734-0383 734-0381
HTS 24-Multiwell-Einsatzsysteme, Falcon®
Mikrotiterplatten Einsetz-Platten und Einsätze
Das Falcon® HTS 24-Multiwell-Einsatzsystem automatisiert viele gängige membranbasierte Zellassays und erhöht die Produktivität sowie den Durchsatz dieser Assays in der Arzneimittelforschung. Die 24-Multiwell-Einsätze sind mit Membranen unterschiedlicher Porengröße (1, 3 und 8 µm) erhältlich und werden erfolgreich für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Permeabilitätsstudien zur oralen Bioverfügbarkeit sowie Absorptionsstudien (Caco-2-Zellen), Chemotaxis, Zellmigration und -invasion.
  • Alle Vorteile von einzelnen Zellkultureinsätzen in einem automatisierungsfreundlichen Format, das mit den meisten Robotersystemen und Liquid-Handling-Systemen kompatibel ist
  • Gleichzeitige Verarbeitung von 24 Einsätzen, da alle 24 Einsätze Teil einer einzigen Einheit sind, die mit Falcon® 24-Well-Platten und der Basiswanne kompatibel sind
Pore density: 1 µm insert (pores/cm²): 1,6×10⁶
Pore density: 3 µm insert (pores/cm²): 8,0×10⁵
Pore density: 8 µm insert (pores/cm²): 1,0×10⁵