HTS 96-Multiwell-Einsatzplattensystem, Falcon®
Lieferant: Corning
734-0368EA 2457.65 EUR
734-0368 734-1379
HTS 96-Multiwell-Einsatzplattensystem, Falcon®
Mikrotiterplatten Einsetz-Platten und Einsätze
Das Falcon® HTS 96-Multiwell-Einsatzplattensystem ist eine Einsatzplattform für Zellkulturen zum sowohl manuellen als auch automatischen Screening von Bestandteilen bei zellbasierten Assays. Das System wurde auf seine Fähigkeit zur Bildung einer differenzierten Monoschicht aus Caco-2-, LLC-PK1- und MDCK-Zellen getestet und stellt somit eine ideale Plattform für in-vitro-Bioverfügbarkeits- und -Durchlässigkeitsuntersuchungen dar. Die in automatischen Systemen einsetzbare Plattform besteht aus einer membranbasierten 96-Multiwell-Einsatzplatte aus PET mit einer Porengröße von 1,0 µm, einer Medienbasisplatte und einem Deckel. Das Leitblech der Basisplatte verringert das Verspritzen von Medien sowie das Kontaminationsrisiko.
  • Aufgrund ihres Designs kann die Plattform in den meisten Robotersystemen und Geräten zur Handhabung von Flüssigkeiten verwendet werden.
  • Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit: Die einteilige Basisplatte verbessert die Konsistenz zwischen den Wells beim Wachstum von Monoschichten.
  • Ideal für Studien zum Medikamententransport