Polylysin-beschichtete Zellkulturschalen, Corning® BioCoat™
Lieferant: Corning
Corning® BioCoat®
734-0149EA 117.98 EUR
734-0149 734-0302 734-0148 734-0301 734-0417 734-0284 734-0150 734-0178 734-0177 734-0285
Polylysin-beschichtete Zellkulturschalen, Corning® BioCoat™
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
Polystyrol beschichtet mit Polylysin.
Poly-D-Lysin (PDL) und Poly-L-Lysin (PLL) sind synthetische Verbindungen, die Zelladhäsion sowie die Proteinabsorption durch Veränderung der Oberflächenladungen auf dem Kultursubstrat verbessern. Mit Polylysin beschichtete Oberflächen sind ideal für folgende Anwendungen geeignet: Adhäsion und Proliferation einer Reihe von Zelllinien, Zelldifferenzierung und Neuritenauswuchs, Adhäsion von transfizierten Zellinien sowie Überleben von primären Neuronen in der Kultur.