Collagen I Zellkulturschalen, Corning® BioCoat™
Lieferant: Corning
Corning® BioCoat™
734-0136EA 92.57 EUR
734-0136 734-0202 734-0109 734-0280 734-0141 734-0281 734-0275
Collagen I Zellkulturschalen, Corning® BioCoat™
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
PS, beschichtet mit Collagen Typ I (aus Rattenschwanz), steril, apyrogen.
  • Hergestellt unter strengstens überwachten Bedingungen und genauen Tests, zur Gewähr der Konsistenz und Leistungsfähigkeit des Produkts
  • Stabil bei Raumtemperatur und trockener Lagerung
Collagen I, das in den meisten Geweben und Organen vorkommt, findet sich am häufigsten in der Dermis, in Sehnen und in Knochen. Es ist ein fester Bestandteil des Gerüsts, das Zellen und Gewebe zusammenhält, und wurde als nützliche Matrix zur Verbesserung der Zellkultur entdeckt. Die In-vitro-Anwendung von Collagen kann sich auf die Adhärenz, die Morphologie, das Wachstum, die Verbreitung und die Differenzierung verschiedenster Zelltypen auswirken.