Corning® Matrigel® Basalmembranmatrix
Lieferant: Corning Life Sciences
Corning®
BDAA356254EA 3824.38 EUR
BDAA356254 BDAA356252 734-0270 734-1100 734-0268 BDAA356232 BDAA356253 734-0269 734-0271
Corning® Matrigel® Basalmembranmatrix
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Corning® Matrigel® Basalmembranmatrix ist eine gelöste Basalmembranvorbereitung aus Engelbreth-Holm-Swarm-Maus-Sarkom extrahiert. Dieser Tumor ist reich an extrazellulären Matrixproteinen. Die Hauptbestandteile sind Laminin, Collagen IV, Entactin und Heparansulfat-Proteoglykan. In EHS-Tumoren natürlich vorkommende Wachstumsfaktoren sind ebenfalls enthalten. Corning® Matrigel®-matrix polymerisiert bei Raumtemperatur und erzeugt biologisch aktives Matrixmaterial, das der zellulären Basalmembranmatrix von Säugetieren ähnelt. Corning® Matrigel® Basalmembranmatrix dient der Anhaftung und Differenzierung von normalen und transformierten verankerungsabhängigen Epithelzellen und anderen Zelltypen. Das Produkt mit reduziertem Wachstumsfaktor ist nützlich, wenn eine höher definierte Basalmembranvorbereitung benötigt wird.