Poly-L-Lysin- und Poly-D-Lysin-Zellkulturplatten, Corning® BioCoat™
Lieferant: Corning Life Sciences
Corning® BioCoat™
392-0317EA 0 EUR
392-0317 392-0318 734-0325 734-0300 734-0245 734-0146 734-0328 734-0327 734-0326 734-0282 734-0260 734-0321 734-0286 734-0121 734-0120 734-1128 734-0237 734-0259 734-0258 734-0257 734-0279 734-0278 734-0317 734-0316 734-0174 734-0151 734-0250 734-1124 734-0299 734-1123 734-0298 734-0176 734-1122 734-1121 734-0175
Poly-L-Lysin- und Poly-D-Lysin-Zellkulturplatten, Corning® BioCoat™
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten Zellkulturplatten, beschichtet
PS, beschichtet mit Poly-L-Lysin oder Poly-D-Lysin. Poly-D-Lysin (PDL) und Poly-L-Lysin (PLL) sind synthetische Verbindungen, die die Zelladhäsion und Proteinabsorption durch eine Änderung der Oberflächenspannung auf dem Kulturträger verbessern. Oberflächenbehandlungen mit PDL und PLL unterstützen Anwendungen wie die Anhaftung und Verbreitung verschiedenster Zelllinien, die Zelldifferenzierung und Neuritauswüchse, die Anhaftung transfizierter Zelllinien und das Überleben von Primärneuronen in der Kultur. Da PDL und PLL synthetische Moleküle sind, stimulieren sie die biologische Aktivität der auf ihnen kultivierten Zellen nicht, und sie geben im Gegensatz zu natürlichen Polymeren keine Verunreinigungen ab.