Chamber slides, Corning® BioCoat™ Collagen I
Lieferant: Corning
BioCoat™ Corning® BioCoat™
734-0206EA 409.05 EUR
734-0206 734-0241
Chamber slides, Corning® BioCoat™ Collagen I
Objektträger Kammerobjektträger
BioCoat Collagen I CultureSlides können Sie Zellen kultivieren und sie auf einem Objektträger analysieren. Zellen werden in einer Kunststoffkammer kultiviert, die an einen vorbereiteten Objektträger befestigt ist. Zellen können in situ fixiert und gefärbt werden, ohne die Zell-Monolayer zu zerstören.
  • Chamber easily and safely removed using the disposable safety removal tool supplied
  • Pressure-sensitive, biocompatible, acrylic-adhesive gasket remains with the vessel after removal, not on the slide, facilitating further processing or placement of coverslips
  • Blue hydrophobic border defines cell culture areas
  • Wells numbered for easy identification
  • Trays designed for incubator use
  • Soda-lime glass slide, PS vessel, lid and tool
Collagen ist ein fester Bestandteil des Gerüsts, das Zellen und Gewebe zusammenhält, und wurde als nützliche Matrix zur Verbesserung der Zellkultur entdeckt. Die In vitro-Anwendung von Collagen kann sich auf Adhäsion, Morphologie, Wachstum, Migration und Differenzierung verschiedenster Zelltypen auswirken.