Multiwell-Platten mit Poly-L-Lysin und Laminin, Corning® BioCoat™
Lieferant: Corning Life Sciences
Corning® BioCoat™
734-0236EA 250.69 EUR
734-0236 734-0230 734-0229
Multiwell-Platten mit Poly-L-Lysin und Laminin, Corning® BioCoat™
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten Zellkulturplatten, beschichtet
PS, flat bottom, with lid, non sterile. Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine/Laminin clear multiwell plates are comprised of clear TC-treated polystyrene with a uniform application of poly-D-lysine and laminin.