Kammerobjektträger, Corning® BioCoat™ Fibronektin
Lieferant: Corning
Corning® BioCoat™
734-0208EA 456.81 EUR
734-0208 734-0242
Kammerobjektträger, Corning® BioCoat™ Fibronektin
Objektträger Kammerobjektträger
Fibronektin CultureSlides, mit Human-Fibronektin gleichmäßig beschichtet. Glasobjektträger mit Polystyrolgefäß.
  • Growth and neuronal differentiation in transfected cells
  • Different models with different numbers of wells
  • Lid and removal tool