Fibronektin-Zellkulturplatten, Corning® BioCoat™
Lieferant: Corning Life Sciences
Corning® BioCoat™
734-0116EA 233.66 EUR
734-0116 734-1316 734-0110
Fibronektin-Zellkulturplatten, Corning® BioCoat™
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten Zellkulturplatten, beschichtet
PS, beschichtet mit Fibronektin. Mit Fibronektin überzogene Zellkulturplatten können für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden, darunter die Verbesserung der Zellanhaftung sowie die Vermehrung und Differenzierung verschiedenster Zelltypen, insbesondere von Fibroblasten und anderen aus dem Mesenchym gewonnenen Zellen.