Collagen I-coated plates, Corning® BioCoat®
Lieferant: Corning
Corning® BioCoat®
734-0115EA 102.19 EUR
734-0115 734-0170 734-0108 734-0295 734-0277 734-0166 734-0274 734-0296
Collagen I-coated plates, Corning® BioCoat®
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten
PS beschichtet mit Kollagen Typ I (aus Rattenschwanz). Kollagen ist ein fester Bestandteil des Gerüsts, das Zellen und Gewebe zusammenhält, und wurde als nützliche Matrix zur Verbesserung der Zellkultur entdeckt. Die in-vitro-Anwendung von Collagen kann sich auf die Adhäsion, die Morphologie, das Wachstum, die Migration und die Differenzierung verschiedenster Zelltypen auswirken. Zu den Anwendungsgebieten gehören die Verbesserung der Zellanhaftung und -verbreitung, die rasche Ausbreitung von Zellpopulationen, Kulturen mit wenig oder keinem Serum, Studien über die Auswirkungen von Kollagen I auf das Zellverhalten, die Steigerung der Überlebensrate von Primärzelllinien in Kulturen sowie Zelladhäsions-Assays.
  • Einheitliche Anwendung von Kollagen Typ I (aus Rattenschwanz) für eine konsistente Leistung
  • Hergestellt in sorgfältig überwachter Umgebung und streng getestet, um durchgängig hohe Qualität und Leistung sicherzustellen