Laminin-Kulturschalen, Corning® BioCoat™
Lieferant: Corning
Corning® BioCoat™
734-0138EA 263.55 EUR
734-0138 734-0204 734-0113 734-0143
Laminin-Kulturschalen, Corning® BioCoat™
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
Fördert die Anheftung, Vermehrung und Differenzierung von verschiedenen Zellenlinien, insbesondere Neuronen, Epithelzellen, Myozyten und Myoblasten.
  • Hergestellt in sorgfältig überwachter Umgebung und streng getestet, um durchgängig hohe Qualität und Leistung sicherzustellen