Kunststoffartikel für die In-vitro-Fertilisation, rechteckig, Falcon®
Lieferant: Corning
Falcon®
734-0069EA 550.71 EUR
734-0069
Kunststoffartikel für die In-vitro-Fertilisation, rechteckig, Falcon®
Zellkulturschalen Biologische Testschalen
Kristall-Polystyrol, steril, mit Deckel. Vorgetestete und zertifizierte Kunststoffartikel für die In-vitro-Fertilisation (IVF), zuverlässig und benutzerfreundlich.
  • Nicht embryotoxisch, pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
  • Mit Gewebekulturen behandelt für eine konsistent hydrophile Oberfläche
  • Gammasterilisiert
  • In praktischer Abziehfilmverpackung für Medizinprodukte
  • Mehrstückverpackungen sind wiederverschließbar
Diese Platten haben eine absolut flache, durchsichtige Oberfläche und ermöglichen so eine optimale Betrachtung und Manipulation von Eizelle und Embryo. Die Deckel ermöglichen eine aseptische Handhabung und konsistente Belüftung, um eine gleichmäßige Luftfeuchtigkeit zu gewährleisten.