Companion-Platten für Zellkultureinsätze, Falcon®
Lieferant: Corning Life Sciences
Falcon®
734-1095EA 77.15 EUR
734-1095 734-0067 734-0066 734-0065
Companion-Platten für Zellkultureinsätze, Falcon®
Mikrotiterplatten Einsetz-Platten und Einsätze
PS, mit Gewebekulturen behandelt, steril, nicht pyrogen, mit Deckel. Speziell zur Verwendung mit Zellkultureinsätzen von Falcon® oder Corning® BioCoat™ entwickelt, um eine Verdampfung und Kontamination durch einen falschen Sitz des Deckels zu vermeiden.
  • Schnelle und kontinuierliche Reagenzienzufuhr bei zeitgesteuerten Experimenten
  • Leichteres Ansaugen aus den Wells für ein geringeres Kontaminationsrisiko
  • Keine Medienhaftung zwischen Einsatz und der Well-Wand
  • Deckel reduziert Verdampfung und Kontamination
In der Zuführungsstellung wurde der Pipettenzugang für die Handhabung von Flüssigkeiten auf der basolateralen Seite verbessert. In der Inkubationsstellung verbleiben die Zellkultureinsätze in ihrer Position in den Wells der Companion Platten fixiert.
Hinweis: Verwendung mit oder ohne Zellkultureinsätzen