PET-Membranen in PET-Gehäuse, steril. Falcon® Zellkultureinsätze sind Track-Etch-Membranen aus PET mit einer geringen Proteinbindung, einer glatten Oberfläche und ausgeprägten zylindrischen Poren, die quer über die Membran verlaufen. Verfügbar in vielen verschiedenen Ausführungen (6-, 12- und 24-Well) und einer großen Auswahl an Porengrößen (0,4, 1,0, 3,0 und 8,0 μm). Membranen mit großen Poren eignen sich am besten für Chemotaxis-, Invasions- und Verbreitungsstudien, transparente Membranen für die Zellvisualisierung mittels Lichtmikroskopie und Membranen mit einer hohen Porendichte für maximale Diffusion bei Studien von Transport, Sekretion oder Wirkstoffaufnahme.
- Einsatzgehäuse, die nicht mit Gewebekulturen behandelt wurden, verhindern Zellwachstum an den Innenwänden
- Hängendes Design vereinfacht das Pipettieren und ermöglicht Co-Kulturen
- Zur Verwendung mit Companion-Platten für Falcon® Zellkultureinsätze
- Wird in einzelnen Blisterpackungen geliefert