Zellkultureinsätze, Falcon®
Lieferant: Corning Life Sciences
Falcon®
734-0060EA 367.41 EUR
734-0060 734-0038 734-0037 734-0036 734-0042 734-0053 734-0052 734-0041 734-0063 734-0062 734-0040 734-0051 734-0061 734-0035 734-0034 734-0397 734-0033 734-0032
Zellkultureinsätze, Falcon®
Mikrotiterplatten Einsetz-Platten und Einsätze
PET-Membranen in PET-Gehäuse, steril. Falcon® Zellkultureinsätze sind Track-Etch-Membranen aus PET mit einer geringen Proteinbindung, einer glatten Oberfläche und ausgeprägten zylindrischen Poren, die quer über die Membran verlaufen. Verfügbar in vielen verschiedenen Ausführungen (6-, 12- und 24-Well) und einer großen Auswahl an Porengrößen (0,4, 1,0, 3,0 und 8,0 μm). Membranen mit großen Poren eignen sich am besten für Chemotaxis-, Invasions- und Verbreitungsstudien, transparente Membranen für die Zellvisualisierung mittels Lichtmikroskopie und Membranen mit einer hohen Porendichte für maximale Diffusion bei Studien von Transport, Sekretion oder Wirkstoffaufnahme.
  • Einsatzgehäuse, die nicht mit Gewebekulturen behandelt wurden, verhindern Zellwachstum an den Innenwänden
  • Hängendes Design vereinfacht das Pipettieren und ermöglicht Co-Kulturen
  • Zur Verwendung mit Companion-Platten für Falcon® Zellkultureinsätze
  • Wird in einzelnen Blisterpackungen geliefert