Zellkulturschalen, Falcon®
Lieferant: Corning
Falcon®
734-0006EA 180.49 EUR
734-0006 734-0005 734-0016 734-0961 734-0007 734-0013
Zellkulturschalen, Falcon®
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
PS, steril, mit Deckel. Diese Schalen sind für die Zellkultur vorgesehen und weisen eine konsistente Oberflächenchemie auf, die durch Vakuumgas-/Plasmabehandlung erreicht wird. Diese fördert die Zelladhäsion. Die hydrophile gewebekultur -behandelte Oberfläche enthält eine Reihe negativ geladener funktioneller Gruppen, die die Zelladhäsion und -proliferation unterstützen.
  • Flach und optisch transparent für eine verzerrungsfreie mikroskopische Visualisierung der Zellen
  • Deckeldesign ermöglicht einen optimalen Gasaustausch
  • Stapelringe erlauben einfache Stapelung und Handhabung
  • Getestete Zellleistung zur Sicherstellung konsistenter Ergebnisse
Das Design und der mattierte Rand der Easy-Grip-Schale erleichtern die Handhabung kleiner Schalen. Kleine Schalen können bequem aufgenommen werden, ohne dass versehentlich der Deckel entfernt wird. So können Sie schneller arbeiten und die aseptischen Maßnahmen bei der Handhabung besser einhalten.