PerfeCTa® qPCR ToughMix® ist ein 2-fach konzentrierter gebrauchsfertiger Reaktionscocktail für die PCR-Amplifikation von DNA-Templates. Er widersteht vielen bekannten Inhibitoren von PCR, die sich häufig in Rohproben aus dem Umweltbereich, in Pflanzen- oder Tiergeweben finden. Es ist ein vielseitiges Echtzeit-qPCR-Reagenz mit maximaler Empfindlichkeit und PCR-Effizienz mit zahlreichen fluorogenen Fühlerchemien wie TaqMan® Hydrolysefühlern. PerfeCTa® qPCR ToughMix® enthält alle erforderlichen Reaktionskomponenten, mit Ausnahme von Primern, Fühler(n) und DNA-Template. Die hellblaue Farbe des AccuVue™ Farbmarkers erleichtert den Reaktionsaufbau in weißen oder transparenten Platten und minimiert Pipettierungs- und Mischfehler. Er hat keine negative Auswirkung auf die qPCR-Leistung oder die Stabilität des Produkts.
Eine wichtige Komponente von PerfeCTa® qPCR ToughMix® ist eine ultrareine, hoch prozessive und thermostabile DNA-Polymerase, die mit hochaffinen monoklonalen Antikörpern kombiniert wird. Diese proprietäre Polymerasemischung ist hochgradig widerstandsfähig gegen PCR-Inhibitoren und bietet einen ausgesprochen stringenten Hot Start, der vor der PCR-Amplifizierung einen Reaktionsaufbau, und eine temporäre Lagerung, bei Zimmertemperatur erlaubt. PerfeCTa® qPCR ToughMix® bietet herausragende Leistung mit schnellen oder konventionellen PCR-Cycling-Protokollen.
Lieferumfang: Kits sind mit oder ohne ROX-Referenzfarbstoff erhältlich. Alle Kits enthalten 2X Reaktionspuffer mit optimierten Konzentrationen von MgCl?, dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), Hot Start DNA-Polymerase, AccuVue™ blauem qPCR-Farbstoff und Stabilisatoren. UNG Versionen enthalten Uracil-DNA-Glykosylase.