qScript™ XLT One-Step-RT-qPCR ToughMix®
Lieferant: Quantabio
733-2234EA 843 EUR
733-2234 QUNT95132-250B 733-2232 QUNT95132-05K 733-2230 733-2163 733-2162 QUNT95132-02K 733-2161 QUNT95133-02K QUNT95132-125B QUNT95134-950B QUNT95134-600B QUNT95132-400B QUNT95134-400B QUNT95132-950B QUNT95134-125B QUNT95132-600B QUNT95134-250B QUNT95134-02K QUNT95134-05K
qScript™ XLT One-Step-RT-qPCR ToughMix®
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
qScript™ XLT One-Step-RT-qPCR ToughMix® ist ein gebrauchsfertiger, hochempfindlicher Mastermix für die reverse Transkription quantitativer PCR (RT-qPCR) von RNA-Templates.
  • Widersteht häufig vorkommenden Inhibitoren, einschließlich Polysachariden, Häme/Hämoglobin, Huminsäure, Melanin
  • Geeignet für schnelle oder Standard-qPCR-Cycling-Bedingungen
  • Zuverlässige Daten aus wertvollen Proben dank weitem Dynamikbereich
  • Multiplexing-fähig – unterstützt die Erkennung von bis zu vier Zielen
qScript™ XLT One-Step-RT-qPCR ToughMix® ist ein vielseitiges und robustes RT-qPCR-Reagenz mit maximaler Empfindlichkeit und PCR-Effizienz mit zahlreichen fluorogenen Fühlerchemien wie TaqMan® Hydrolyse-Proben.