Die FastMixes enthalten Puffer und Stabilisatoren, die für maximale Effizienz, Reproduzierbarkeit und Empfindlichkeit der PCR mit TaqMan® und TaqMan® MGB-Sondenchemie optimiert sind. Ein Hauptbestandteil der PerfeCTa® qPCR FastMixes ist die AccuFast™ Taq DNA-Polymerase, die eine sofortige Aktivierung und schnelle Polymerisationskinetik ermöglicht. Nach der Wärmeaktivierung (20 Sekunden bei 95 °C) denaturieren die Antikörper irreversibel und setzen vollständig aktive, unveränderte Taq DNA-Polymerase frei. So ist eine spezifische und effiziente Primer-Extension mit dem Vorteil des Reaktionsaufbaus bei Zimmertemperatur möglich. FastMixes liefern maximale PCR-Effizienz, -Empfindlichkeit, -Spezifität und ein starkes Fluoreszenzsignal mit entweder schnellen oder herkömmlichen Cycling-Bedingungen.