PerfeCTa® SYBR® Green SuperMixes und FastMixes™
Lieferant: Quantabio
PerfeCTa®
733-1254EA 1100 EUR
733-1254 733-1386 733-1255 733-1387 733-1197 733-1385 733-1250 733-1382 733-1196 733-1251 733-1383 733-1391 733-1381 733-1247 733-1379 733-1389 733-1378 733-1246 733-1390
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMixes und FastMixes™
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMixes und FastMixes™ ermöglichen effiziente, empfindliche und präzise quantitative PCR mit proprietären Puffern und SYBR® Green Stabilisatoren, die das Fluoreszenzsignal und die PCR-Effizienz maximieren und Primerdimeren verringern. Die SuperMixes und FastMixes™ wurden für alle Echtzeit-PCR-Instrumentenplattformen optimiert, einschließlich der Plattformen, bei denen eine Normalisierung mit ROX-Referenzfarbstoff oder Fluorescin erforderlich ist.
  • FastMixes™ bieten kürzere Laufzeiten und ermöglichen somit mehr Experimente pro Tag
  • Ein breiter dynamischer Bereich gewährleistet, dass Daten aus wertvollen Proben zuverlässiger gewonnen werden
  • Überdurchschnittlicher Antikörper-vermittelter Hot-Start führt zu höherer Spezifität und ermöglicht eine genauere Quantifizierung
  • Schnelles Cycling mit vorhandenen Primer-Sets bedeutet keine Reoptimierung und erhöhte Produktivität
PerfeCTa® SYBR® Green FastMixes™ sind zweifach konzentrierte, gebrauchsfertige Reaktionsmischungen und liefern maximale PCR-Effizienz, Sensitivität, Spezifität und ein starkes Fluoreszenzsignal mit einem schnellen oder herkömmlichen Cycling-Protokoll. Schnelles Cycling wird durch die sofortige Aktivierung der AccuStart™ Taq DNA-Polymerase in Verbindung mit schneller Polymerisationskinetik erreicht. Hochleistungs-qPCR kann in nur 33 Minuten erreicht werden.