qScript™ Einschritt-qRT-PCR-Sets
Lieferant: Quantabio
733-1261EA 823 EUR
733-1261 733-1259 733-1257
qScript™ Einschritt-qRT-PCR-Sets
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Die cDNA synthese und PCR erfolgen im gleichen Tube, ohne zwischenzeitliche Öffnung. Die Sets sind auf eine maximale Effizienz und Spezifität der RT-PCR ausgelegt und ermöglichen eine eindeutige Koamplifikation von Transkripten mit wenigen Exemplaren in Gegenwart von High-Copy-Referenzgenen. Dadurch bieten die qScript™ Einschritt-qRT-PCR-Sets eine höhere Empfindlichkeit als andere handelsübliche qPCR-Reagenzien. Das qScript™ Einschritt-Mastermix maximiert die Aktivität sowohl der reversen Transkriptase als auch der PCR-Enzyme und minimiert gleichzeitig die Primer-Dimer-Bildung. Für hohe Spezifität sorgt die AccuStart™ Taq DNA-Polymerase, die von monoklonalen Antikörpern gebunden wird, um einen optimalen Hot-Start zu ermöglichen. Nach der Erwärmung auf 95 °C denaturieren die Antikörper irreversibel und setzen vollständig aktive und unveränderte Taq DNA-Polymerase frei. Die One Step qRT-PCR Kits sind für RTPCR Geräte, inklusive Geräten, welche einen normalisierten ROX Farbstoff benötigen, verfügbar.
  • Zuverlässige Daten Dank breitem dynamischen Bereich
  • Hohe Empfindlichkeit für Quantifizierung von RNA mit wenigen Exemplaren
  • Genauere Ergebnisse durch eindeutige Duplex-Amplifikation
  • Einfaches, schnelles Protokoll mit weniger Abweichungen