Aufbewahrungsplatten, 96-Well, V-Boden
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
ABgene®
732-4942EA 437 EUR
732-4942
Aufbewahrungsplatten, 96-Well, V-Boden
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
PP.
  • V-Boden-Well-Design für optimale Probenwiederfindung
  • Verstärkte Ummantelung für Roboterhandhabung
  • 0,2 ml maximales Well-Volumen