Verschlussmatten für 96-Well-Aufbewahrungsplatten
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
ABgene®
732-4822EA 213 EUR
732-4822 732-4847 732-4846 MATRAB-0566/SP
Verschlussmatten für 96-Well-Aufbewahrungsplatten
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Runde oder quadratische Matten mit Kappen für die Abdichtung von 96-Well-Aufbewahrungsplatten.
  • Alphanumerische Kennzeichnung für einfache Probenidentifizierung
  • Autoklavierbare oder durchstechbare Matten
  • Durchstechbare Matten sind lösungsmittelbeständig (einschließlich DMSO)
  • Flexibles Design
Farbe: Klar