Hybridisierungsflaschen, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
732-4609EA 200 EUR
732-4609 732-4608 732-4607 732-4602 732-4601 732-4600 732-4610 732-4606 732-4605 732-4604 732-4603
Hybridisierungsflaschen, WHEATON®
Flaschen Hybridisierungsflaschen und -röhren
Flaschen aus Borosilikatglas, PBT-Kappen mit PTFE/Silikoneinlagen.
  • Fünf Flaschengrößen für eine Reihe von Membrangrößen
  • Flaschen passen in die meisten Standardhybridisierungsöfen
  • Zusätzliche Sicherheit dank der stabilen, 3,2 mm starken Seitenwände
  • Die mit einer Sicherheitsbeschichtung versehenen Flaschen werden mit einer robusten, rutschfesten Kunststoffbeschichtung angeboten, um das Risiko von Glasbruch und Kontakt zu gefährlichen Materialien zu verringern
  • Für sicheren Transport und sichere Aufbewahrung im Labor ist ein Acrylgestell für bis zu sechs Hybridisierungsflaschen lieferbar
Geeignet für Nukleinsäuren- und Protein-Blotting-Verfahren, für die ein Minimum an Lösung erforderlich ist. Die Flaschen ersetzen die unpraktischen Beutel und erleichtern das Einfüllen und Ausgießen von Hybridisierungs- und Waschlösungen.
  • Fünf Flaschengrößen für eine Reihe von Membrangrößen
  • Flaschen passen in die meisten Standardhybridisierungsöfen
  • Zusätzliche Sicherheit dank der stabilen, 3,2 mm starken Seitenwände
  • Die mit einer Sicherheitsbeschichtung versehenen Flaschen werden mit einer robusten, rutschfesten Kunststoffbeschichtung angeboten, um das Risiko von Glasbruch und Kontakt zu gefährlichen Materialien zu verringern.
  • Für sicheren Transport und sichere Aufbewahrung im Labor ist ein Acrylgestell für bis zu sechs Hybridisierungsflaschen lieferbar
Geeignet für Nukleinsäuren- und Protein-Blotting-Verfahren, für die ein Minimum an Lösung erforderlich ist. Die Flaschen ersetzen die unpraktischen Beutel und erleichtern das Einfüllen und Ausgießen von Hybridisierungs- und Waschlösungen.