PP, weiß, geeignet für die Real Time-PCR (qPCR). Erhältlich im 96-well Low Profile und 384-well Format. Beide Platten können in zahlreichen Thermocyclern genutzt werden, sind aber perfekt angepasst für die Anwendung im Roche® LightCycler® 480.
- Einheitlich weiß gefärbt mit Titandioxid (TiO₂)
- Glatte Oberflächen um eine optimale Reflexion der Fluoreszenzsignale zu erzielen
- Extradünne, gleichmäßige Wandstärken, um einen optimalen Wärmetransfer und kurze Zykluszeiten zu ermöglichen
- Mit schwarzer alphanumerischer Codierung, keine zusätzliche Markierung an Cut corner
- Frei von DNase, RNase und DNA
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285
*Die Platten können durch Mehrkanalpipetten und Robotersysteme bestückt werden.
Bestellinformation: Auf Anfrage auch mit Barcode erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Avantor-Niederlassung.