Färbekasten, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
720-1031EA 2220 EUR
720-1031 720-1033 720-1032 631-2506 631-2507
Färbekasten, WHEATON®
Dosen Färbeküvetten
Natronkalkglas und Edelstahl
  • Klappbarer Griff zum Schließen der Schale und zum einfachen Einsetzen und Entfernen von Mikroskop-Objektträgern
Das Gestell fasst 50 Mikroskop-Objektträger der Maße 75×25 mm, 75×38 mm oder 75×51 mm. Das Rack besteht aus nicht anlaufendem Edelstahl, der gegenüber den Färbelösungen beständig ist.