Färbekästen nach Hellendahl, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
720-0711EA 419 EUR
720-0711
Färbekästen nach Hellendahl, WHEATON®
Dosen Färbeküvetten
Kalk-Soda-Glas
  • Weite Öffnung fFür bequemen Transfer
  • Zum Färben von Objektträgern, die auf einer Seite beschriftet sind
Diese Färbekästen eignen sich für acht einzelne Standard-Objektträger (76×26 mm) in vertikaler Ausrichtung oder 16 Objektträger Rücken an Rücken.