Dehydrierte Nährmedien in Beuteln, MediaBag T
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
7701.03000EA 499 EUR
7701.03000 7794.05000 7781.10000 7712.05000 7702.10000 7702.05000 7704.10000 7785.20000 7702.20000 7702.03000 7701.10000 7791.15000 7701.15000 7704.05000 7716.20000 7784.20000 710-2065 710-2066 7791.20000 7781.20000 710-2062 7761.20000 710-2063 7701.05000 7701.20000 710-2064
Dehydrierte Nährmedien in Beuteln, MediaBag T
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie Fertigmedien in Beuteln, Puder
Jede MediaBag T (Schlauchbeutel) enthält eine abgewogene Menge an Nährmediengranulat. Verbinden Sie unter Verwendung des Verbindungsstücks eine 0,2-µm-Filtereinheit aseptisch an das Rohr. Fügen Sie unter aseptischen Bedingungen Wasser über das Filtersystem in den Beutel. Schützen Sie das Verbindungsstück mit der roten Kappe.