Sterilisatoren, SN Modelle
Lieferant: Memmert
710-1329EA 1368 EUR
710-1329 710-1049 710-1377 710-1069 710-1256 710-1376 710-1348 710-1138 710-1303 710-1237 710-1096 710-1165 710-1440 710-1396 710-1185 710-1284
Sterilisatoren, SN Modelle
Sterilisatoren Heißluftsterilisatoren
Diese Sterilisatoren erfüllen alle relevanten Normen und Vorschriften für Medizinprodukte und garantieren zuverlässige Programmabläufe, unabhängig von Beladung und Kammervolumen. Insbesondere durch die SetpointWAIT-Funktion ist die Validierung dieses Heißluftsterilisators jederzeit möglich. Die Funktion SetpointWAIT stellt sicher, dass die Prozesslaufzeit erst dann beginnt, wenn die Solltemperatur erreicht ist. Die exakte Einhaltung der Sterilisationszeit und die damit vollständige Abtötung selbst hochresistenter Mikroorganismen ist somit jederzeit gewährleistet, unabhängig von Sterilisationslast und Kammervolumen. Dieses Feature kann auch mit zusätzlichen, frei positionierbaren PT100-Temperatursensoren genutzt werden. In diesem Fall beginnt die Zeit erst bei Erreichen der Solltemperatur an allen Messpunkten – also im Beschickungsgut – zu laufen. Für die spezielle Anwendung der Entpyrogenisierung ist der Heißluftsterilisator perfekt geeignet.
  • Nahezu ausschließliche Verwendung von hochwertigem, korrosionsbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl für Arbeitsraum und Gehäuse
  • Vielfältige Möglichkeiten zur Programmierung und Dokumentation durch Schnittstellen, integrierten Datenlogger und AtmoControl-Software
  • Mit Füßen oder Ellbogen: Nahezu vibrationsfreies Öffnen und Schließen der Tür, auch wenn die Hände nicht frei sind
  • Schnelle und intuitive Bedienung dank ControlCOCKPIT
  • Optimale Temperaturverteilung
  • Übertemperaturschutz (doppelt): einstellbarer elektronischer Übertemperaturwächter und mechanischer Temperaturbegrenzer TB, Schutzklasse 1 nach DIN 12880 zum Abschalten der Heizung ca. 20 °C über Nenntemperatur
SingleDISPLAY-Modelle
Übersichtliche Steuerung und Anzeige von Temperaturprogrammlaufzeit, Lüfterdrehzahl und Luftklappenstellung im linken Display
SollwertWAIT
Ethernet-Kommunikationsschnittstelle
Die TwinDISPLAY-Modelle
Übersichtliche Steuerung und Anzeige von Temperaturprogrammlaufzeit, Lüfterdrehzahl und Luftklappenstellung im linken Display
SollwertWAIT
Ethernet-Kommunikationsschnittstelle
Steuerung und Anzeige gerätespezifischer Parameter wie Feuchtigkeit sowie grafische Darstellung des Programmablaufs im rechten Display
AutoSAFETY
HeatBALANCE
Anwender-ID
USB-Port
Individuelle Grenzwerte für Über-/Untertemperatur, Über-/Unterfeuchtigkeit
Bestellinformation: Wird ohne Einlegeböden geliefert, bestellen Sie die benötigten Einlegeböden, Edelstahlgitter oder Einschübe separat. Für alle Kammervolumen >53 Liter, mindestens 2 Einlegeböden oder Gitter müssen zusätzlich bestellt werden. Eine Reihe von Zubehör und werkseitig montierten Optionen wie Zugangsöffnungen, Innensteckdosen, Beleuchtung und Innentür sind auf Anfrage erhältlich. Für zusätzliche Details kontaktieren Sie bitte Avantor vor der Bestellung, da diese nicht im Nachhinein angepasst werden können.