Count plates, Petrifilm™
Lieferant: 3M
XXXX06457-MEMEA 354 EUR
XXXX6406 XXXX6416 XXXX06457-MEM XXXX06404 XXXX06402 710-0779 710-3408 710-3409 710-0849 710-3406 XXXX06493 XXXX06450 710-3407 710-0778 710-0777 XXXX06434 XXXX6400 710-0780 XXXX06490
Count plates, Petrifilm™
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie Fertigmedien auf Petrifilm™
Petrifilm™ stellt eine extrem kostengünstige, praktische und zuverlässige Nachweismethode für die Untersuchung von Geräten, Rohmaterialien, Lebensmittelprodukten und der Herstellungsumgebung dar und ermöglicht eine häufigere Überwachung der kritischen Kontrollpunkte. Schnelle und auf einfachem Weg bestätigte Ergebnisse liefern Ihnen die für richtige Entscheidungen notwendigen Informationen. Das Endergebnis besteht in einer höheren Produktqualität, besseren Prozesskontrolle und der allgemeinen Reduktion der Betriebskosten.
  • Schnelle und genaue Ergebnisse in 48 Stunden
  • Raumsparend
  • Petrifilm™-Platten lässen sich ebenfalls in vier Sekunden mit Hilfe des 3M™ Petrifilm™ Plate Readers ablesen