Das OxiTop®-i ist ein zeitgemäßes, einfach bedienbares BSB-Messgerät für den biochemischen Sauerstoffbedarf (BSB). Die Messspannen lassen sich zwischen 1 und 7 Tagen einstellen. Das Probenvolumen ist im Menü auswählbar. Die Umrechnung in den jeweiligen BSB-Wert erfolgt automatisch, fehlerfrei und komfortabel. Eine kleine Leuchtdiode zeigt jederzeit den Betriebszustand des Kopfes an. Die Köpfe in zwei Farben in modernem Design mit individuell einstellbarer numerischer Probenkennung helfen bei der Unterscheidung zwischen Ein- und Auslauf.
- Keine Umrechnung mehr nötig - direkte Volumeneingabe am Kopf (Auswahl von 22,7 / 43,5 / 97,0 / 164 / 250 / 365 / 432 ml)
- Maximal sichere Messwerte - Anzeige des Kurvenverlaufs am Kopf
- Volle Information - Zwischenwerte jederzeit abrufbar
- Druckbereich: 500 - 1250 hPa
- Messdauer: 1 bis 7 Tage
- BSB-Messbereich: 0 bis 4000 mg/L
Das moderne LCD-Graphikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung unterstützt die Eingabe und liefert vielfältige Informationen:
• Anzeige des Kurvenverlaufs
• Auswahl des Probenvolumens
• Abruf von Zwischenwerten
Für OxiTop® stehen Sets inklusive Rührplattform und Zubehör zur Verfügung:
• 6 bzw. 12 Messplätze
• Induktive Rührplattformen mit programmgesteuertem Lauf
• Zwei Überlaufmesskolben für Ein- und Auslaufmessung