Essigsäure 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung für die biopharmazeutische Produktion

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Ethansäure

6517.2500EA 59.4 EUR
6517.2500 6517.9025
Essigsäure 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung für die biopharmazeutische Produktion
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Molecular Weight: 60,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR