Brechungsindex- Kalibrierlösungen und -öle für Refraktometer
Lieferant: Bellingham + Stanley
635-0467EA 794 EUR
635-0467 635-0468 635-0465 635-0466 635-0463 635-0464 635-0461 635-0462 635-0460 BELL90-903 635-0458 635-0459 635-0456 635-0457 635-0454 635-0455 635-0452 635-0453 635-0450 635-0451 BELL90-531 BELL90-910 BELL90-912 BELL90-911 BELL90-914 BELL90-913 635-0506
Brechungsindex- Kalibrierlösungen und -öle für Refraktometer
Standards Refraktometrie-Standards
Ein Sortiment an Flüssigkeiten für die Verifikation/Kalibrierung in den niedrigen und hohen Endbereichen des Brechungsindexes und des entsprechenden Brix-Bereichs.
AG-Flüssigkeiten.
Unterer Endbereich der Brix-Skala
In Multi-Packs verfügbar 5x5 ml und 20x5 ml
Maximale Ungenauigkeit: ±0,000037 RI oder ±0,019 °Brix
Calibration oils.
Oberer Endbereich der Brix-Skala
In Multi-Packs verfügbar 5x5 ml
Maximale Ungenauigkeit: ±0,000074 RI oder ±0,030 °Brix
Standards: Herstellung gemäß EN/ISO/IEC17025:2005 und rückführbar auf NIST.
Bestellinformation: für weitere Saccharose-Standardlösungen wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrm..