Ultramikro-Küvetten
Lieferant: Hellma Analytics
634-9089EA 376 EUR
634-9089 634-0973 634-9087 634-9088 634-0976 634-0977 634-9328 634-9092 634-9093 634-9090 634-9091
Ultramikro-Küvetten
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Ultramikro-Küvetten mit PE-Stopfen.
Bitte beachten Sie, dass Paare spektral kalibriert sind.